Learn More
Acide 6-hydroxy-2-naphthoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430447
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430447 5 g 5g
11420447 1 g 1g
11440447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21791.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16712-64-4 | C11H8O3 | 188.182 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16712-64-4
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD00060070
Clé InChI KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
CID PubChem 85557
Nom IUPAC Acide 6-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Point de fusion 248°C to 250°C
Quantité 5 g
Beilstein 2692084
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxy-2-naphthoic acid