Learn More
6-Hydroxy-7-méthoxycoumarine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Isoscopoletin |
| CAS | 776-86-3 |
| Formule moléculaire | C10 H8 O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 7-Methoxyesculetin, 6-Hydroxy-7-methoxycoumarin |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3 |
| SMILES | COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O |
| Nom IUPAC | 6-hydroxy-7-méthoxy-chromen-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.17 |
| Poids de la formule | 192.0423 |