Learn More
6-Hydroxy Bromantane, TRC
Code produit 30004410
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004410 2.5 mg 2.50mg
30008999 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004410 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8300152.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1007310-57-7
Formule moléculaire C16H20BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 322.24
Synonyme Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-[(4-bromophenyl)amino]-, 6-[(4-Bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-Hydroxybromantan
SMILES OC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3Nc4ccc(Br)cc4
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxy Bromantane
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2
Poids de la formule 321.0728
Pourcentage de pureté >95%