Learn More
6-Hydroxy Bromantane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydroxy Bromantane |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2 |
| Poids de la formule | 321.0728 |
| Pourcentage de pureté | >95% |