Learn More
6'-Hydroxy Doxazosine, TRC
Code produit 30396678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396678 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396678 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94176050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Formule moléculaire C23 H25 N5 O6
Quantité 50 mg
Synonyme 6’-Hydroxy Doxazosin
Formule InChI InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)pipérizine-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 467.47
Poids de la formule 467.1805