Learn More
6'-Hydroxy Doxazosine, TRC
Code produit 30391590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30391590 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30391590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9417605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Formule moléculaire C23 H25 N5 O6
Quantité 5 mg
Synonyme 6’-Hydroxy Doxazosin
Formule InChI InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
Nom IUPAC [4-(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)pipérizine-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 467.47
Poids de la formule 467.1805