Learn More
6-Hydroxy-Étodolac, TRC
Code produit 30135395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135395 5 mg 5mg
30133859 25 mg 25mg
30012884 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135395 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9423255MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101901-06-8
Formule moléculaire C17 H21 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 303.35
Nom IUPAC 2-(1,8-diéthyle-6-hydroxy-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acide acétique
SMILES CCc1cc(O)cc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-hydroxy Etodolac
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21)
Poids de la formule 303.1471