Learn More
6-Hydroxy Melatonin, TRC
Code produit 30012693
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012693 5 mg 5mg
30009810 25 mg 25mg
30012573 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012693 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9446255MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2208-41-5
Formule moléculaire C13 H16 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.28
Nom IUPAC N-[2-(6-hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
SMILES COc1cc2c(CCNC(=O)C)c[nH]c2cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxymelatonin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
Poids de la formule 248.1161
Pourcentage de pureté >95%