Learn More
6-Hydroxy-N,2-diméthylbenzofuran-3-carboxamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydroxy-N,2-dimethylbenzofuran-3-carboxamide |
| CAS | 638217-08-0 |
| Formule moléculaire | C11 H11 N O3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 6-Hydroxy-N,2-dimethyl-3-benzofurancarboxamide, 6-Hydroxy-N-methyl-2-methyl-1-benzofuran-3-carboxamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11NO3/c1-6-10(11(14)12-2)8-4-3-7(13)5-9(8)15-6/h3-5,13H,1-2H3,(H,12,14) |
| SMILES | CNC(=O)c1c(C)oc2cc(O)ccc12 |
| Nom IUPAC | 6-hydroxy-N,2-diméthyl-1-benzofuran-3-carboxamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 205.21 |
| Poids de la formule | 205.074 |