Learn More
6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006645
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006645 1 g
30999773 25 g
30994094 5 g
30992614 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31006645 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1092871g
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
CAS 4991-65-5
Formule moléculaire C7H4O3S
Numéro MDL MFCD00005859
Quantité 1 g
SMILES OC1=CC=C2SC(=O)OC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 168.17
Pourcentage de pureté 98%