Learn More
6-hydroxyflavanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430198 5 g 5g
11420198 1 g 1g
11440198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23755.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4250-77-5
Formule moléculaire C15H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.258
Numéro MDL MFCD00017485
Clé InChI XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
CID PubChem 2734580
ChEBI CHEBI:34471
Nom IUPAC 6-hydroxy-2-phényl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMILES C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyflavanone
Point de fusion ∼220°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 87354
Poids de la formule 240.25
Pourcentage de pureté ≥98%