Learn More
6-hydroxyflavone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455967
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455967 1 g 1g
11465967 5 g 5g
11475967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455967 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25016.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6665-83-4 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6665-83-4
Formule moléculaire C15H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.242
Numéro MDL MFCD00017329
Clé InChI GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
CID PubChem 72279
ChEBI CHEBI:34472
Nom IUPAC 6-hydroxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyflavone
Point de fusion 234°C to 236°C
Quantité 1 g
Beilstein 15827
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 98%