Learn More
L’acide 6-hydroxyhexanoïque, 95 %, peut suivre des quantités variables de dimère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11476646 1 g 1g
11486646 5 g 5g
11496646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24857.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.10€
    50.65€ / 1g
    Économisez 5.45€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-hydroxyhexanoïque agit comme un réactif utile en chimie synthétique. Il est utilisé comme précurseur pour préparer des monomères actifs de surface.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-25-9
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.159
Numéro MDL MFCD00046560
Clé InChI IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
CID PubChem 14490
ChEBI CHEBI:17869
Nom IUPAC acide 6-hydroxyhexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyhexanoic acid
Point de fusion 38°C to 40°C
Densité 1.08
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir des quantités variables de dimère
Formule linéaire HO(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.456
Quantité 1 g
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid