Learn More
L’acide 6-hydroxyhexanoïque, 95 %, peut suivre des quantités variables de dimère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496646 25 g 25g
11476646 1 g 1g
11486646 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24857.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
6-Hydroxyhexanoic acid acts as a useful reagent in synthetic chemistry. It is used as a precursor to prepare surface active monomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 6-hydroxyhexanoïque agit comme un réactif utile en chimie synthétique. Il est utilisé comme précurseur pour préparer des monomères actifs de surface.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1191-25-9
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.159
Numéro MDL MFCD00046560
Clé InChI IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
CID PubChem 14490
ChEBI CHEBI:17869
Nom IUPAC acide 6-hydroxyhexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyhexanoic acid
Point de fusion 38°C to 40°C
Densité 1.08
Point d’éclair >110°C (230°F)
Notes de pourcentage du dosage Peut contenir des quantités variables de dimère
Formule linéaire HO(CH2)5CO2H
Indice de réfraction 1.456
Quantité 25 g
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 95%