Learn More
6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate, TRC
Code produit 30407467
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30407467 50 mg
30398408 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30407467 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94285050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 212261-98-8
Formule moléculaire C7 H16 O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 212.33
Nom IUPAC 6-methylsulfonylsulfanylhexan-1-ol
SMILES CS(=O)(=O)SCCCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyhexyl Methanethiosulfonate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H16O3S2/c1-12(9,10)11-7-5-3-2-4-6-8/h8H,2-7H2,1H3
Poids de la formule 212.0541