Learn More
6-hydroxyindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422358 250 mg 250mg
15402358 1 g 1g
15412358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15422358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55951.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2380-86-1
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00152101
Clé InChI XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
CID PubChem 524508
Nom IUPAC 1H-indol-6-ol
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyindole
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%