Learn More
6-Hydroxymelatonin, MedChemExpress
Code produit 16482678
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482678 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16482678 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYW011956
MedChemExpress 6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
6-Hydroxymelatonin is a primary metabolic of Melatonin, which is metabolized by cytochrome P450 (CYP) 1A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxymelatonin
CAS 2208-41-5
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H16N2O3
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (402.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NCCC1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O
Poids moléculaire (g/mol) 248.28
Poids de la formule 248.28
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism