Learn More
6-Hydroxypyridine-3-acide boronique, ester de pinacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459245
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15459245 250 mg 250mg
15449245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459245 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51673.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1054483-78-1 | C11H16BNO3 | 221.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1054483-78-1
Formule moléculaire C11H16BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 221.06
Numéro MDL MFCD06795671
Clé InChI WAUWXCUPDOXYKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-hydroxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ol, 6-hydroxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, amtb145, pyridin-2-ol-5-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 17750253
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-ol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 221.06
Pourcentage de pureté 97%