Learn More
Acide 6-hydroxyquinoléine-2-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 75434-18-3 |
| Formule moléculaire | C10H7NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H7NO3/c12-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(11-8)10(13)14/h1-5,12H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2n1 |
| Nom IUPAC | acide 6-hydroxyquinoléine-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.17 |
| Poids de la formule | 189.0426 |