Learn More
6-hydroxyquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436442 25 g Flacon en verre 25g
10175393 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10436442 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 364930250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 580-16-5 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 580-16-5
Formule moléculaire C9H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Numéro MDL MFCD00047611
Clé InChI OVYWMEWYEJLIER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-hydroxyquinoline, 6-quinolinol, 1h-1,6-epoxyquinoline, ccris 4331, 6-chinolinol, 6-hydroxyquinoline 6-quinolinol, quinoline-6-ol, 6-quinolinoloxine, 6-hydroxy-chinolin, 6-hydroxy-quinoline
CID PubChem 11374
ChEBI CHEBI:48994
Nom IUPAC Quinoline-6-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)N=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Hydroxyquinoline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C to 195°C
Couleur Beige à gris ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, V,3, 244
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble in water
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Hydroxyquinoline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.