Learn More
6-Iodo-1,4-benzodioxane, 95 %, le reste étant principalement 5un isomère, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490651 25 g 25g
11480651 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490651 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20127.14
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 57744-67-9 | C8H7IO2 | 262.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57744-67-9
Formule moléculaire C8H7IO2
Poids moléculaire (g/mol) 262.05
Numéro MDL MFCD00221460
Clé InChI HZTMYTXWFHBHDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo
CID PubChem 2776176
Nom IUPAC 6-iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
SMILES IC1=CC=C2OCCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodo-1,4-benzodioxane
Point d’ébullition 100°C to 102°C (0.25 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage le reste étant principalement le 5-isomère
Quantité 25 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.05
Pourcentage de pureté 95%