Learn More
6-Iodo-1H-indazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10220750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10220750 1 g Flacon en verre 1g
10566450 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10220750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432420010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 261953-36-0
Formule moléculaire C7H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 244.03
Numéro MDL MFCD04114695
Clé InChI RSGAXJZKQDNFEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-iodoindazole, 1h-indazole, 6-iodo, 6-iodo 1h indazole, 6-iodo-indazole, pubchem18081, indazole, 6-iodo
CID PubChem 12991241
Nom IUPAC 6-iodo-1H-indazole
SMILES C1=CC2=C(C=C1I)NN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodo-1H-indazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 208°C to 211°C
Couleur Incolore à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.03
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement