Learn More
6-Iodo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Iodo-2, 3-dihydro-1, 4-benzodioxine |
| CAS | 57744-67-9 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Amber Glass Bottle |
| Formule moléculaire | C8H7IO2 |
| Numéro MDL | MFCD00221460 |
| Quantité | 1g |
| Synonyme | 3,4-ethylenedioxyiodobenzene, 6-iodo-2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine, 6-iodobenzodioxane, acmc-1azse, 6-iodo-1,4-benzodioxane, 6-iodo-2h,3h-benzo e 1,4-dioxin, 2,3-dihydro-6-iodobenzo 1,4 dioxin, 1,4-benzodioxin,2,3-dihydro-6-iodo |
| Show More |