Learn More
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10193364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10193364 250 mg 250mg
10546324 1 g 1g
10103374 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10193364 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54711CB
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 68867-20-9
Formule moléculaire C8H6INS
Poids moléculaire (g/mol) 275.107
Clé InChI YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
CID PubChem 807592
Nom IUPAC 6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 275.11
Pourcentage de pureté 90%