Learn More
6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10546324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10546324 1 g 1g
10193364 250 mg 250mg
10103374 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10546324 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54711DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 68867-20-9
Formule moléculaire C8H6INS
Poids moléculaire (g/mol) 275.107
Clé InChI YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl
CID PubChem 807592
Nom IUPAC 6-iodo-2-méthyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.11
Pourcentage de pureté 90%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.