Learn More
6-Iodoquinazolin-4-one, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30780692
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30780692 25 g
30772392 100 g
30766019 5 g
30773837 1 g
30774946 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30780692 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10939525g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodoquinazolin-4-one
CAS 16064-08-7
Formule moléculaire C8H5IN2O
Numéro MDL MFCD05662719
Quantité 25 g
SMILES O=C1N=CNC2=C1C=C(I)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 272.04
Pourcentage de pureté 97%