Learn More
6-Iodoquinazoline-4-1, TRC
Code produit 30400017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400017 25 g -
30391237 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30400017 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI71958025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16064-08-7
Formule moléculaire C8H5IN2O
Poids moléculaire (g/mol) 272.05
Synonyme 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4(1H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolinol, 6-Iodo-1H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Iodo-3H-quinazolin-4-one, 6-Iodo-4(3H)-quinazolinone, 6-Iodo-4-quinazolone, 6-Iodoquinazolin-4-ol
SMILES Ic1ccc2NC=NC(=O)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Iodoquinazolin-4-one
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C8H5IN2O/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(12)11-4-10-7/h1-4H,(H,10,11,12)
Poids de la formule 271.9447