Learn More
6-Isocyanatochromane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10799015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10799015 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10031534 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10799015 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC32806CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1002727-87-8
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD12198109
Clé InChI YNAWMZLOWDUDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-isocyanatochroman, 6-isocyanato-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, chroman-6-isocyanate
CID PubChem 43811033
Nom IUPAC 6-isocyanato-3,4-dihydro-2H-chromène
SMILES C1CC2=C(C=CC(=C2)N=C=O)OC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Isocyanatochroman
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 97%