Learn More
6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Isopropyl-4-oxo-4H-chromene-3-carbonitrile |
| CAS | 50743-32-3 |
| Formule moléculaire | C13H11NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00191961 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | N#CC1=COC2=C(C=C(C(C)C)C=C2)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 213.23 |
| Pourcentage de pureté | 98% |