Learn More
Invitrogen™ 6-JOE, SE (6-Carboxy-4',5'-Dichloro-2',7'-Dimethoxyfluorescein, Succinimidyl Ester)
Code produit 11550156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11550156 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11550156 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C6171MP
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
6-JOE, SE (6-carboxy-4’,5’-dichloro-2’,7’-diméthoxyfluorescéine, ester succinimidylique)
This single isomer preparation of the amine-reactive dye 6-JOE, SE has fluorescence characteristics that are red-shifted as compared to fluorescein (excitation/emission is 522/550 nm) and is one of the traditional fluorophores used in automated DNA sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 mg
Type de produit 6-JOE SE
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant JOE
Type d’étiquette Colorants classiques
Émission 550
Excitation 522