Learn More
6-Keto Ethynyl Estradiol, TRC
Code produit 30040962
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040962 10 mg 10mg
30006078 50 mg 50mg
17979959 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30040962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCK18877010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38002-18-5
Formule moléculaire C20 H22 O3
Poids moléculaire (g/mol) 310.39
Synonyme 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one, Ethinylestradiol Imp. G (EP), 6-Oxoethinylestradiol, 6-Ketoethinylestradiol
Nom IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-ethynyl-3,17-dihydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-6-one
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)c4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,17-Dihydroxy-19-nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yn-6-one (6-Oxoethinylestradiol; 6-Ketoethinylestradiol)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H22O3/c1-3-20(23)9-7-17-15-11-18(22)16-10-12(21)4-5-13(16)14(15)6-8-19(17,20)2/h1,4-5,10,14-15,17,21,23H,6-9,11H2,2H3/t14-,15-,17+,19+,20+/m1/s1
Poids de la formule 310.1569
Pourcentage de pureté >95%