Learn More
Hydrazide à l’acide 6-maléimidocaproïque, sel à l’acide trifluoroacétique, TRC
Code produit 30466514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30466514 1 g 1g
30468162 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30466514 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1368001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151038-94-7
Formule moléculaire C10 H15 N3 O3 . C2 H F3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 339.27
Nom IUPAC 6-(2,5-dioxopyrrol-1-yl)hexanéhydrazide ; Acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES NNC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O.OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7)
Poids de la formule 339.1042