Learn More
Hydrazide à l’acide 6-maléimidocaproïque, sel à l’acide trifluoroacétique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Maleimidocaproic Acid Hydrazide, Trifluoroacetic Acid |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N3O3.C2HF3O2/c11-12-8(14)4-2-1-3-7-13-9(15)5-6-10(13)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6H,1-4,7,11H2,(H,12,14);(H,6,7) |
| Poids de la formule | 339.1042 |