Learn More
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester, MedChemExpress
Description
6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester (EMCS) is a heterobifunctional cross-linking reagent. EMCS is used as a unique and useful reagent for preparation of hapten conjugate and enzyme immunoconjugates.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Maleimidohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester |
| CAS | 55750-63-5 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C14H16N2O6 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | EMCS |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 230 mg/mL (746.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C1)N(CCCCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C1=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 308.29 |
| Afficher plus |