Learn More
6-Mercaptopurine-13C2,15N (majoritaire), TRC
Code produit 30472605
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472605 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472605 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22545210MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Mercaptopurine-13C2,15N
CAS 1190008-04-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C313C2H4N315NS
Quantité 10 mg
Synonyme 1,9-Dihydro-6H-purine-13C2,15N-6-thione
Formule InChI InChI=1S/C5H4N4S/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10)/i1+1,4+1,6+1
SMILES SC1=C2[15N]=[13CH]N[13C]2=NC=N1
Poids moléculaire (g/mol) 155.16
Poids de la formule 155.0194
Pourcentage de pureté >95