Learn More
6-Mercaptopurine hydrate, MedChemExpress
Code produit. 16481686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
16481686 500 mg
16461957 50 mg
16436276 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 16481686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13677A
MedChemExpress 6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate; 6-MP hydrate) is a purine analogue which acts as an antagonist of the endogenous purines and has been widely used as antileukemic agent and immunosuppressive drug.
6-Mercaptopurine hydrate (Mercaptopurine hydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Mercaptopurine hydrate
Forme physique Solid
CAS 6112-76-1
Couleur Jaune
Quantité 500 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H6N4OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Mercaptopurine hydrate 6-MP hydrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (293.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES S=C1NC=NC2=C1NC=N2.O
Poids moléculaire (g/mol) 170.19
Poids de la formule 170.19
Pourcentage de pureté 98.61%
Qualité Research