Learn More
6-Mercaptopurine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474853
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474853 1 g 1g
11484853 5 g 5g
11494853 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474853 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12197.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
6-Mercaptopurine is a widely used antileukemic agent that inhibits de novopurine synthesis through incorporation of thiopurine methyltransferase metabolites into DNA and RNA. It is also an antitumor agent and induces apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 6-mercaptopurine est un agent antileucémique largement utilisé qui inhibe la synthèse de la novopurine par l’incorporation des métabolites de la thiopurine méthyltransférase dans l’ADN et l’ARN. Elle est également utilisée comme agent antitumoral et induit l’apoptose.
Solubilité
Soluble dans des solutions diluées d’hydroxydes alcalins, d’alcool chaud et de 1 N NaOH (50 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6112-76-1
Formule moléculaire C5H6N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 170.19
Numéro MDL MFCD03854445,MFCD01461928
Clé InChI WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
CID PubChem 2724350
ChEBI CHEBI:31822
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-6-thione ; hydrate
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Mercaptopurine monohydrate
Point de fusion ∼315°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 4012091
Merck Index 14,5871
Informations sur la solubilité Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides,hot alcohol,and 1 N NaOH (50mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 170.19 (152.17 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%