Learn More
6-Mercaptopurine monohydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10593391 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10593391 5 g Flacon en verre 5g
10761501 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10593391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 226520050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6112-76-1 | C5H6N4OS | 170.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6112-76-1
Formule moléculaire C5H6N4OS
Poids moléculaire (g/mol) 170.19
Numéro MDL MFCD03854445,MFCD01461928
Clé InChI WFFQYWAAEWLHJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-mercaptopurine monohydrate, 6-mercaptopurine hydrate, mercaptopurine monohydrate, mercaptopurine hydrate, 6h-purine-6-thione, 1,7-dihydro-, monohydrate, 6,7-dihydro-3h-purine-6-thione hydrate, purine-6-thiol monohydrate, 1,7-dihydro-6h-purine-6-thione monohydrate, purine-6-thiol, monohydrate, unii-e7wed276i5
CID PubChem 2724350
ChEBI CHEBI:31822
Nom IUPAC 3,7-dihydropurine-6-thione ; hydrate
SMILES O.S=C1N=CNC2=C1NC=N2
Specifications
Nom chimique ou matériau 6-Mercaptopurine monohydrate
Note relative au nom 99.5+%
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 313.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 10, 5702
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in diluted alkali solutions,slightly soluble in diluted sulfuric acid,soluble in hot alcohol,insoluble in acetone and ether
Poids de la formule 170.19
Pourcentage de pureté 99.5+%
Forme physique Poudre fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Mercaptopurine monohydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement