Learn More
6-méthoxy-1-indanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362787 5 g 5g
11352787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15819.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13623-25-1 | Molecular Formula: C10H10O2 | Molecular Weight: 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13623-25-1
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00021232
Clé InChI UJGDLLGKMWVCPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-1-indanone, 6-methoxy-1h-indanone, 6-methoxy-indan-1-one, 6-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 6-methoxyindan-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy, 6-methoxyindanone, 6-methoxy indanone, 6-methoxy-1-indanon
CID PubChem 334036
Nom IUPAC 6-methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
SMILES COC1=CC=C2CCC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-1-indanone
Point de fusion 104°C to 109°C
Quantité 5 g
Beilstein 1238602
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%