Learn More
6-Méthoxy-1-indanone, TRC
Code produit 30474311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474311 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26269510G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-1-indanone
CAS 13623-25-1
Formule moléculaire C10 H10 O2
Quantité 10 g
Synonyme 1H-Inden-1-one, 2,3-dihydro-6-methoxy-, 1-Indanone, 6-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 2,3-Dihydro-6-methoxy-1H-inden-1-one, 2,3-Dihydro-6-methoxyinden-1-one, 6-Methoxy-1-indanone, 6-Methoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 6-Methoxyindane-1-one, NSC 338231
Formule InChI InChI=1S/C10H10O2/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)9(7)6-8/h2,4,6H,3,5H2,1H3
SMILES COc1ccc2CCC(=O)c2c1
Nom IUPAC 6-méthoxy-2,3-dihydroindén-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Poids de la formule 162.0681