Learn More
6-méthoxy-1-tétralone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793701 100 g Flacon en verre 100g
10436750 25 g Flacon en verre -
10137953 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 126121000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1078-19-9 | C11H12O2 | 176.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1078-19-9
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Numéro MDL MFCD00001695
Clé InChI MNALUTYMBUBKNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-1-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-methoxytetralone, 6-methoxy-alpha-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-methoxy-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-6-methoxy-1 2h-naphthalenone, 6-methoxy-.alpha.-tetralone
CID PubChem 14112
Nom IUPAC 6-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-1-tetralone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77.0°C to 79.0°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 171.0°C (11.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 09, II, 889
Merck Index 15, 6074
Poids de la formule 176.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine