Learn More
6-Méthoxy-1-tétralone, TRC
Code produit 30472444
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30472444 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26869025G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-1-tetralone
CAS 1078-19-9
Formule moléculaire C11H12O2
Quantité 25 g
Synonyme 3,4-Dihydro-6-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 1,2,3,4-Tetrahydro-6-methoxy-1-naphthalenone, 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxynaphthalene, 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-Methoxy-1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 6-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalene-1(2H)-one, 6-Methoxy-α-tetralone, NSC 41700
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-5-6-10-8(7-9)3-2-4-11(10)12/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES COc1ccc2C(=O)CCCc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Poids de la formule 176.0837