Learn More
6'-Methoxy-2'-acétonaphtone (Impureté du Naproxène L), TRC
Code produit 30133889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
100mg
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133889 10 g 10g
17972075 1 g 1g
17940825 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133889 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM26080510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3900-45-6
Formule moléculaire C13 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.233
Synonyme 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Naproxen Imp. L (EP), Acetylnerolin
Nom IUPAC 1-(6-méthoxynaphtalène-2-yl)éthanone
SMILES COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetylnerolin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
Poids de la formule 200.084
Pourcentage de pureté >95%