Learn More
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde, 99%
Code produit 11476816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476816 100 g 100g
11456816 5 g 5g
11466816 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11476816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23943.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 3453-33-6 | C12H10O2 | 186,21 g/mol
Le 6-méthoxy-2-naphthalité est utilisé comme réactif de diagnostic dans les études tumorales impliquant des enzymes aldéhydes déshydrogénases. En outre, il est utilisé dans les réactions de synthèse organique formant des substrats fluorescents pour les études d’inhibition relatives à l’hypertension et à l’inflammation vasculaire. Il est également utilisé comme intermédiaire du nabumétone.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 6-methoxy-2-naphtalaldéhyde est utilisé comme réactif de diagnostic dans les études tumorales impliquant des enzymes aldéhyde déshydrogénase. En outre, il est utilisé dans les réactions de synthèse organique formant des substrats fluorescents pour les études d’inhibition relatives à l’hypertension et à l’inflammation vasculaire. Il est également utilisé comme intermédiaire du nabumétone.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3453-33-6
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00081152
Clé InChI VZBLASFLFFMMCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-naphthaldehyde, 6-methoxy-2-naphthalaldehyde, unii-9244l5l5zy, 6-methoxy-naphthalene-2-carbaldehyde, 2-naphthalenecarboxaldehyde, 6-methoxy, pubchem13704, acmc-1ah4r, 6-methoxy-2-napthaldehyde, dsstox_cid_31510, dsstox_rid_97395
CID PubChem 76991
Nom IUPAC 6-methoxynaphthalene-2-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Point de fusion 80°C to 82°C
Quantité 100 g
Beilstein 1945989
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%
RUO– À des fins de recherche uniquement