Learn More
6-Méthoxy-2-naphtalènecarboxaldéhyde, TRC
Code produit 30473887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30473887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30473887 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2647605G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
CAS 3453-33-6
Formule moléculaire C12H10O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Methoxy-6-naphthalenecarboxaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthaldehyde, 6-Methoxy-2-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 62
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-8H,1H3
SMILES COc1ccc2cc(C=O)ccc2c1
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Poids de la formule 186.0681