Learn More
Acide 6-méthoxy-2-naphthoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323616 5 g 5g
11313616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11323616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14610.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2471-70-7 | C12H9O3 | 201.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2471-70-7
Formule moléculaire C12H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 201.20
Numéro MDL MFCD00092750
Clé InChI YZBILXXOZFORFE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 6-methoxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy, unii-65ih1sv66a, 6-methoxy-2-naphthoicacid, 6-methoxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-methoxy-naphthalene-2-carboxylic acid, naproxen specified impurity o ep, naproxen impurity o, 2-methoxy-6-naphthalenecarboxylic acid, zlchem 1096
CID PubChem 349181
Nom IUPAC 6-méthoxynaphthalene-2-carboxylate
SMILES COC1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-naphthoic acid
Point de fusion 192°C to 194°C
Quantité 5 g
Beilstein 2211233
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté ≥98%