Learn More
6-Methoxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Code produit 16448846
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16448846 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16448846 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB2121
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
6-Methoxy-2-naphthoic acid is an NMDA receptor modulator extracted from patent WO 2012019106 A2.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-naphthoic acid
CAS 2471-70-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H10O3
Quantité 100 mg
Synonyme Naproxen impurity O
Informations sur la solubilité DMSO : 60 mg/mL (296.72 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)O
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration