Learn More
Hydrate de 6-méthoxy-2-naphthylglyoxal, 98%, base de poids sec, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate |
| Point de fusion | 125°C to 130°C |
| Notes de pourcentage du dosage | (poids sec) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 214.22 (Anhydrous) |
| Pourcentage de pureté | 98% |