Learn More
Hydrate de 6-méthoxy-2-naphthylglyoxal, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate |
| CAS | 745783-88-4 |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C13H10O3 |
| Numéro MDL | MFCD08533285 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 6-methoxy-2-naphthylglyoxal hydrate, 2-6-methoxynaphthalen-2-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 6-methoxynaphthalen-2-yl oxo acetaldehyde-water 1/1, 2-naphthaleneacetaldehyde,6-methoxy-a-oxo-, hydrate 1:1, 2-2-methoxynaphthalen-6-yl-2-oxoacetaldehyde hydrate |
| Clé InChI | BAVQWNGBJSPFBJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC1=CC2=CC=C(C=C2C=C1)C(=O)C=O |
| Nom IUPAC | 2-(6-méthoxynaphthalén-2-yl)-2-oxoacétaldéhyde ; hydrate |
| Afficher plus |