Learn More
6-méthoxy-2-tétralone, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11363136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363136 250 mg 250mg
11353136 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11007.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2472-22-2
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00001729
Clé InChI RMRKDYNVZWKAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-methoxy-2-tetralone, 6-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 6-methoxyl-2-tetralone, 3,4-dihydro-6-methoxy-2 1h-naphthalenone, 6-methoxytetralin-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxy, 6-methoxy-3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-6-methoxynaphthalen-2 1h-one, 6-methoxy-1,3,4-trihydronaphthalen-2-one
CID PubChem 75582
Nom IUPAC 6-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalén-2-one
SMILES COC1=CC2=C(CC(=O)CC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Methoxy-2-tetralone
Point de fusion ∼35°C
Point d’ébullition 114°C to 116°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.561
Quantité 250 mg
Beilstein 513418
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique